Kluczowe dokumenty
GE17-1186-01
RESOURCE PHE
Cytiva 17-1186-01, pack of 1 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
6120,00 zł
6120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
6120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
13111000
NACRES:
NA.56
6120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
phenyl
opakowanie
pack of 1 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1186-01
warunki przechowywania
(20% Ethanol)
Parametry
217 psi
wymiary złoża
6.4 mm × 30 mm
objętość złoża
1 mL
Matryca
polystyrene/divinylbenzene
śr. rozm. cząst.
15 μm
wielkość cząstki
15-15 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
7720 PHE to wstępnie zapakowane kolumny 7721 15 PHE (fenylowe) do oczyszczania białek i peptydów za pomocą chromatografii oddziaływań hydrofobowych (HIC). Do szybkiego oczyszczania w wysokiej rozdzielczości, kolumny 7720 są doskonałym wyborem do polerowania i usuwania śladowych zanieczyszczeń.
Cechy i korzyści
  • Wysoka wydajność przy niskim przeciwciśnieniu, nawet przy dużym obciążeniu próbki do 25 mg białka.
  • Hydrofobowy ligand (fenyl) połączony z monodyspersyjną sztywną matrycą polistyrenowo-diwinylobenzenową o grubości 15 μm.
  • Zaprojektowane dla systemów o niskim i średnim ciśnieniu, od pompy perystaltycznej do 6259 Design i 2008 Systems.
  • Kolumny7720 HIC są dostępne z eterem, izopropylem lub fenylem. Ogólnie rzecz biorąc, 7720 PHE ma najsilniejszą hydrofobowość, a następnie kolejno 7720 ISO i 7720 ETH.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Inne uwagi
Ciśnienie nad złożem upakowanym zmienia się w zależności od szeregu parametrów, takich jak charakterystyka medium chromatograficznego i zastosowane rurki kolumnowe.
Informacje prawne
FPLC is a trademark of Cytiva
RESOURCE is a trademark of Cytiva
SOURCE is a trademark of Cytiva
ÄKTA is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page discusses how to do a purification with SOURCE™ media from Cytiva.
Ta strona zawiera szczegółowe informacje na temat procedur czyszczenia i zalecanego przepływu do czyszczenia kolumn.
This page covers detailed information on cleaning procedures and recommended flow for column cleaning.