Kluczowe dokumenty
GE17-1167-01
Sigma-Aldrich
HiPrep 16/60 Sephacryl® S-300 HR
Cytiva 17-1167-01, column L × I.D. 60 cm × 16 mm, 50 μm avg. part. size
About This Item
Kod UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Materiały
polypropylene
masa cząsteczkowa
10000-1500000 Da (globular proteins)
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1167-01
Parametry
<1 mL/min flow rate
<5 mL sample volume
0.15 Mpa (22 psi)
objętość złoża
120 mL
kolumna dł. × śr. wewn.
60 cm × 16 mm
Matryca
dextran-acrylamide particle platform
allyl dextran and N, N’-methylenebisacrylamide
polymeric
grupa aktywna macierzy
dextran-acrylamide phase
śr. rozm. cząst.
50 μm
cleaning
2-13
Zakres roboczy
3-11
metoda separacji
size exclusion (SEC)
Opis ogólny
HiPrep 16/60 Sephacryl® S-300 HR are prepacked gel filtration column for preparative separation of biomolecules from up to 5 mL sample volume. Sephacryl® S-300 is used for separating midsize proteins including antibodies and serum proteins.
Cechy i korzyści
  • Maximum recovery and minimum nonspecific adsorption with long-term chemical and physical stability resulting from the hydrophilic, rigid allyl dextran/ bisacrylamide matrix.
  • Gel filtration columns for low to medium pressure AKTA systems.
  • Well-established in industrial production.
  • The HiPrep Sephacryl® series offer reproducible separations over a wide molecular weight range.
  • Convenient, prepacked HiPrep Sephacryl® columns speed up protein purification.
Przydatność
All commonly used buffers, 0.2 M NaOH, 0.1 M HCl, 1 M acetic acid, 8 M urea, 6 M guanidine HCl, 1 % SDS, 20 % ethanol, 30 % propanol, 30 % acetonitrile (tested at 40oC for 1 week), 0.5 M NaOH (only for cleaning-in-place)
Gel filtration columns for low to medium pressure ÄKTA systems.
for preparative separation of biomolecules of up to 5 mL sample volume
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (20% Ethanol)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
HiPrep is a trademark of Cytiva
Sephacryl is a registered trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
This page provides information about performing an isolation of natural multi-protein complexes for structural and functional studies using classical biochemical methods and products from Cytiva.
Ta strona zawiera informacje na temat izolowania naturalnych kompleksów wielobiałkowych do badań strukturalnych i funkcjonalnych przy użyciu klasycznych metod biochemicznych i produktów Cytiva.
This page shows how to refold proteins using gel filtration and products from Cytiva.
Sephacryl column separates using Size Exclusion Chromatography media, prepared by covalently cross-linking allyl dextran.
Powiązane treści
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephacryl from Cytiva.