Kluczowe dokumenty
GE28-9031-34
Protein G High Performance Spintrap
Cytiva 28-9031-34, pack of 16 columns
Synonim(y):
Kolumna z białkiem G
Wybierz wielkość
1 PKG
1290,00 zł
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1290,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.25
1290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
recombinant protein G lacking albumin-binding region
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 16 columns
producent / nazwa handlowa
Cytiva 28-9031-34
warunki przechowywania
(20% Ehtanol)
(20% Ethanol)
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
śr. rozm. cząst.
34 μm
cleaning
2-9
Zakres roboczy
3-9
pojemność
>1 mg binding capacity (lgG/column)(The binding capacity has been determined with human polyclonal IgG.)
>1 mg binding capacity(human IgG/column)
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Protein G HP 7722 to wstępnie zapakowana, jednorazowa kolumna wirówkowa zawierająca protein G 812 High Performance.
pH poniżej 3 jest czasami wymagane do elucji silnie związanych gatunków IgG. Jednakże ligandy białkowe mogą hydrolizować przy bardzo niskim pH.
Zastosowanie
Białko G 812 HP ma wysokie powinowactwo do regionu Fc IgG różnych gatunków. Dwie opcje w protokole wzbogacania białek umożliwiają elucję przyłączonego antygenu oddzielnie (protokół sieciowania) lub razem z przeciwciałem (protokół klasyczny).
Dostępny jest również protokół do wydajnego oczyszczania na małą skalę przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych z surowicy i supernatantów hodowli komórkowych w czasie krótszym niż 20 minut. Nie jest wymagana wstępna obróbka próbki.
Cechy i korzyści
  • Do prostego oczyszczania przeciwciał na małą skalę lub wzbogacania określonych białek w gotowych do użycia kolumnach wirówkowych.
  • Klasyczne i krzyżowe protokoły zapewniają elastyczność.
  • Warunki elucji dostosowane zarówno do elektroforezy, jak i analizy LC-MS.
  • Szybka kinetyka wiązania i wysoka pojemność zapewniają wysoką wydajność.
  • Opakowanie wstępne z wysokowydajnym białkiem G 812 do łączenia przeciwciał podklas IgG.
  • Łatwe skalowanie za pomocą wstępnie zapakowanych kolumn 799 Protein G HP.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
HiTrap is a registered trademark of Cytiva
Sepharose is a trademark of Cytiva
SpinTrap is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes immunoprecipitation (immunoaffinity or pull-down techniques).
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Protokoły
This page shows how to separate IgG antibodies by affinity chromatography using Protein G HP SpinTrap™/Ab SpinTrap™ from Cytiva.