Kluczowe dokumenty
GE17-0886-04
Gammabind Plus Sepharose
Cytiva 17-0886-04, pack of 500 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
109 450,00 zł
109 450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
109 450,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
109 450,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
recombinant GammaBind G type 3 lacking albumin-binding region
opakowanie
pack of 500 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0886-04
warunki przechowywania
(20% Ehtanol, PBS pH 7)
Matryca
6% cross-linked agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-9
Zakres roboczy
3-9
pojemność
>20 mg binding capacity(human IgG/ml)
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
GammaBind Plus 812 jest używana do oczyszczania powinowactwa IgG na skalę laboratoryjną z wielu różnych gatunków i ma lepsze wiązanie z podklasami szczurzych i mysich IgG w porównaniu z GammaBind Sepharose.
GammaBind G Plus to GammaBind G, typ 3, kowalencyjnie unieruchomiony na 812 CL-6B metodą aktywacji maleimidowej.
pH poniżej 3 jest czasami wymagane do elucji silnie związanych gatunków IgG. Jednakże ligandy białkowe mogą hydrolizować przy bardzo niskim pH.
Cechy i korzyści
  • Rekombinowane białko G typu 3 sprzężone z 812 CL-6B w celu zwiększenia wiązania z podklasami szczurzych i mysich IgG w skali laboratoryjnej.
  • Wiąże się ze wszystkimi podklasami IgG człowieka, myszy i szczura; wiąże całkowite IgG świnki morskiej, królika, kozy, krowy, owcy i konia.
  • Daje do 18 mg/ml mysich IgG.
Przechowywanie i stabilność
Należy pamiętać, że ten produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)