GE17-0886-01
Gammabind Plus Sepharose™
Cytiva 17-0886-01, pack of 5 mL
Synonim(y):
Sefaroza z białkiem A, Żywica do chromatografii powinowactwa
Wybierz wielkość
5180,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
5180,00 zł
Polecane produkty
ligand
recombinant GammaBind G type 3 lacking albumin-binding region
opakowanie
pack of 5 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0886-01
warunki przechowywania
(20% Ehtanol, PBS pH 7)
Matryca
6% cross-linked agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-9
Zakres roboczy
3-9
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
GammaBind Plus 812 to GammaBind G, typ 3, kowalencyjnie unieruchomiony na 812 CL-6B za pomocą wiązania malimidowego. GammaBind G, typ 3, rekombinowana forma paciorkowcowego białka G, wiąże się z regionem Fc IgG różnych gatunków ssaków. GammaBind Plus 812 może być stosowany do analizy i oczyszczania klas, podklas i fragmentów immunoglobulin z dowolnego płynu biologicznego lub pożywki do hodowli komórkowej. Ponieważ tylko region Fc jest zaangażowany w wiązanie, region Fab jest nadal dostępny do wiązania antygenu.
Cechy i korzyści
- Rekombinowane białko G typu 3 sprzężone z 812 CL-6B w celu zwiększenia wiązania z podklasami szczurzych i mysich IgG w skali laboratoryjnej.
- Wiąże się ze wszystkimi podklasami IgG człowieka, myszy i szczura; wiąże całkowite IgG świnki morskiej, królika, kozy, krowy, owcy i konia.
- Daje do 18 mg/ml mysich IgG.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)