GE17-5316-10
Capto™ Q
Cytiva 17-5316-10, pack of 25 mL
Wybierz wielkość
444,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
444,00 zł
Polecane produkty
ligand
quaternary amine
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5316-10
Matryca
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
7698 Q jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych, co ułatwia skalowanie i opracowywanie procesów. Jako członek gamy pożywek BioProcess, 7698 Q spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
- Silny wymieniacz anionowy do wysokowydajnego wychwytywania i oczyszczania pośredniego, gdy niezbędna jest duża przepustowość.
- Wysoka dynamiczna zdolność wiązania przy wysokim przepływie zwiększa wydajność
- Wysoka przepustowość skraca czas procesu
- Ekonomiczne przetwarzanie przy mniejszych operacjach jednostkowych.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Capto adhere from Cytiva is a multimodal strong anion exchanger for BioProcess applications.
Description of viral clearance using Capto adhere from Cytiva.
This page describes the difference between bind/elute and flowthrough modes in multimodal chromatography using Cytiva products.
This page describes the maintenance of media and storage conditions for multimodal chromatography using Cytiva products.