Kluczowe dokumenty
GE17-5443-01
Capto DEAE
Cytiva 17-5443-01, pack of 100 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
1598,71 zł
1598,71 zł
Cena katalogowa1740,00 złZaoszczędź 8%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1598,71 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
1598,71 zł
Cena katalogowa1740,00 złZaoszczędź 8%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
diethylaminoethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 100 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-5443-01
Matryca
highly cross-linked agarose with dextran surface extender
średnia średnica
90 μm (d50v)
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
2-12
przydatność
suitable for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Capto DEAE to słaby wymieniacz anionowy przeznaczony dla dużych producentów. Spełnia wymagania szybkiego, ekonomicznego wychwytywania i pośredniego oczyszczania białek.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Capto is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)