Kluczowe dokumenty
GE17-1287-10
Anx Sepharose Fast Flow High Sub
Cytiva 17-1287-10, pack of 25 mL
Wybierz wielkość
1 PKG
1035,46 zł
1035,46 zł
Cena katalogowa1140,00 złZaoszczędź 9%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
1035,46 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
1035,46 zł
Cena katalogowa1140,00 złZaoszczędź 9%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
diethylaminopropyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
opakowanie
pack of 25 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-1287-10
Matryca
4% cross-linked agarose
wielkość cząstki
45-165 μm
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
3-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
ANX Sepharose 4 Fast FLow (high sub) to słaby wymieniacz anionowy o innej selektywności w porównaniu z tradycyjnymi wymieniaczami jonowymi. Jest zoptymalizowany do separacji większych białek.
Zastosowanie
ANX Sepharose Fast FLow (high sub) jest częścią platformy jonowymiennej Sepharose Fast FLow, która była standardem przemysłowym w chromatografii jonowymiennej w ostatnich dziesięcioleciach. ANX Sepharose 4 Fast FLow (high sub) to słaby nośnik anionowymienny z trzeciorzędowymi grupami aminowymi przyłączonymi do matrycy bazowej Sepharose 4 Fast FLow poprzez wiązanie eterowe i hydrofilowe ramię dystansowe. Grupa dietyloaminopropylowa jest sprzężona w sposób, który wyklucza tworzenie grup czwartorzędowych, które są zwykle widoczne na tradycyjnych nośnikach DEAE, co skutkuje prawdziwie słabym wymieniaczem anionowym. Matryca bazowa, Sepharose 4 Fast Flow, jest wysoce usieciowaną, 4% pochodną agarozy o wysokiej stabilności chemicznej i fizycznej oraz szerokim zakresie separacji. ANX Sepharose 4 Fast FLow (high sub) charakteryzuje się wysoką stabilnością chemiczną, umożliwiając stosowanie sprawdzonych protokołów czyszczenia w obiegu zamkniętym (CIP) i odkażania.
Jako członek gamy mediów BioProcess, ANX Sepharose 4 Fast FLow (high sub) spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
  • Słaby wymieniacz anionowy o innej selektywności w porównaniu z tradycyjnymi wymieniaczami jonowymi.
  • Stosowany do separacji białek o wysokiej masie cząsteczkowej
  • Opracowany we współpracy z wiodącymi dużymi producentami farmaceutycznymi
  • Wysoka stabilność chemiczna pozwala na stosowanie sprawdzonych protokołów CIP i sanityzacji
  • Hydrofilowy charakter matrycy bazowej zapewnia niski poziom niespecyficznego wiązania, co prowadzi do niskiego poziomu zanieczyszczeń pochodzących z komórek gospodarza w puli elucyjnej.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Zobacz wszystko
Protokoły
This page covers the use of Sepharose Fast Flow for purification of proteins.
Na tej stronie opisano zastosowanie Sepharose Fast Flow do oczyszczania białek.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.