Kluczowe dokumenty
GE17-3712-03
NI Sepharose Excel
Cytiva 17-3712-03, pack of 500 mL
Synonim(y):
Sepharose NI
Wybierz wielkość
1 PKG
35 850,00 zł
35 850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
35 850,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41106500
NACRES:
NA.56
35 850,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pack of 500 mL
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-3712-03
Matryca
highly cross-linked 6% agarose
średnia średnica
90 μm
cleaning in place
2-14
Zakres roboczy
2-13
pojemność
≥10 mg binding capacity (histidine-tagged protein)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Czyszczenie na miejscu: przedział pH, w którym medium może być poddane czyszczeniu na miejscu bez znaczącej zmiany funkcji.
Dynamiczną zdolność wiązania testowano z 0,5 mg/ml czystego białka znakowanego (histydyną)6 (Mr 43 000) w 2925 420 pożywce wolnej od surowicy owadów (zdolność przy 10% przebiciu) lub białka znakowanego (histydyną)6 (Mr 28 000). Objętość kolumny wynosiła 1 ml, a szybkość przepływu 1 ml/min. Zdolność wiązania zależy od próbki.
Ni Sepharose excel to znakowana żywica do oczyszczania białek, która minimalizuje wyciek niklu i maksymalizuje odzysk białek, gdy próbki zawierają środki usuwające.
Odporna na EDTA żywica do chromatografii IMAC: Ni Sepharose excel to żywica IMAC wstępnie naładowana jonami niklu, które są bardzo silnie związane z ligandem chelatującym. Jony niklu pozostają związane z ligandem nawet po 24-godzinnej inkubacji w 10 mM EDTA. Ze względu na to silne wiązanie, próbki, które zwykle powodują usuwanie jonów metali, mogą być ładowane bezpośrednio na żywicę bez czasochłonnej obróbki wstępnej. Dlatego ta żywica do oczyszczania białek ze znacznikiem His jest szczególnie odpowiednia do oczyszczania białek znakowanych histydyną (znakowanych His) wydzielanych do supernatantów hodowli komórek eukariotycznych.
Oczyszczanie dużych objętości próbek ze znacznikiem His: Właściwości przepływowe żywicy niklowej Ni Sepharose excel sprawiają, że dobrze nadaje się ona do oczyszczania w szerokim zakresie skal. Żywica ta może obsługiwać ładowanie dużych objętości próbek, dzięki czemu można oczyszczać niskie stężenia białek docelowych przy użyciu metod ręcznych lub zautomatyzowanych.
Wygodne kolumny w opakowaniach jednostkowych:
  • Kolumna HisTrap Excel: Format HiTrap dla wygodnego użycia ze strzykawką, pompą perystaltyczną lub systemem chromatograficznym.
  • His MagSepharose excel: Kulki magnetyczne do oczyszczania i badań przesiewowych na małą skalę. Są odpowiednie do wczesnych etapów badań, gdy wymagane jest przeprowadzenie wielu równoległych eksperymentów.
Cechy i korzyści
  • Wszechstronność - nadaje się do próbek eukariotycznych, w tym komórek owadów i CHO, a także próbek bakteryjnych, takich jak E. coli.
  • Bezpośrednie ładowanie próbek - supernatantów hodowli komórek eukariotycznych, eliminując potrzebę wstępnej obróbki próbek, która zwykle powoduje usuwanie niklu.
  • Zachowana zdolność wiązania do 10 mg/mL żywicy.
  • Uproszczona obsługa próbek - mniej kroków w porównaniu z konwencjonalnym przepływem pracy.
  • Elastyczne formaty - pakowane i luźne formaty żywicy do zoptymalizowanych badań przesiewowych i preparatywnego oczyszczania his-tag.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (20% etanolu)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
EX-CELL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
How to optimize purification of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
Jak zoptymalizować oczyszczanie białek znakowanych histydyną przy użyciu produktów Cytiva.
This page describes principles and standard conditions for different purification techniques of histidine-tagged proteins using Cytiva products.
This page shows troubleshooting instructions for affinity chromatography of tagged proteins using Cytiva products.
Zobacz wszystko
Protokoły
This protocol shows how to remove histidine tags by enzymatic cleavage using Cytiva products.
Ten protokół pokazuje, jak usunąć znaczniki histydynowe poprzez enzymatyczne rozszczepienie przy użyciu produktów Cytiva.
This page shows how to purify histidine-tagged proteins secreted into eukaryotic cell culture supernatants using Ni Sepharose Excel from Cytiva.
This page shows how to perform sample desalting, buffer exchange and concentration for affinity chromatography of tagged proteins.