Kluczowe dokumenty
GE17-0574-02
Sephadex® G-100 DNA Grade 100 g
Cytiva 17-0574-02
Wybierz wielkość
1 PKG
2620,00 zł
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41115722
NACRES:
NA.52
2620,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0574-02
wielkość cząstki
20-50 μm (dry)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Sephadex™ G-100 DNA Grade jest idealny do przygotowania kolumn wirówkowych do oczyszczania DNA.
Sephadex G-100 jest jednym z pięciu różnych typów G, od G-10 dla małych cząsteczek do G-75 dla większych cząsteczek. Kolumny wirówkowe wypełnione Sephadex G-100 DNA Grade pozwalają na oczyszczanie kwasów nukleinowych o wysokim odzysku poprzez filtrację żelową. Żywice do filtracji żelowej nie wykazują stałej granicy wykluczenia, gdy są używane w formacie kolumny wirowej. W chromatografii kolumnowej obserwowane właściwości wykluczania, które pozwalają produktowi przejść przez żel, podczas gdy mniejsze zanieczyszczenia są zatrzymywane, zależą od czynników eksperymentalnych, takich jak zastosowana żywica, objętość próbki, rozmiar produktu i siły g stosowane w procesie oczyszczania.
Sephadex G-50 jest dobrze znaną żywicą do filtracji żelowej do odsalania i wymiany buforowej biomolekuł o masie cząsteczkowej >30 000, a dzięki protokołowi wirowania może być stosowany do oczyszczania DNA i oligo cząsteczek o długości większej niż 20 zasad. Sephadex G-25 ma granicę wykluczenia około Mr 5000, a po zapakowaniu w puste kolumny MicroSpin, powstałe kolumny odsalające mogą być używane w protokole wirowania do oczyszczania DNA i oligo dowolnego DNA o długości większej niż 10 zasad.
Wszystkie te typy Sephadex są zatem bardzo odpowiednie do oczyszczania oligonukleotydów lub małych fragmentów DNA po syntezie lub w zastosowaniach związanych z etykietowaniem.
Cechy i korzyści
  • Do oczyszczania DNA z małych cząsteczek poprzez filtrację żelową w kolumnach wirówkowych z limitem wykluczenia 25bp ds DNA
  • Przetestowany w celu zapewnienia powtarzalnie wysokiego odzysku DNA.
  • Odpowiedni dla badaczy, którzy wolą przygotowywać własne kolumny do oczyszczania kwasów nukleinowych.
  • 811 G-50 DNA Grade jest stosowany w kolumnach 7708 Autoseq G-50, 7718 G-50 Micro Columns, 7712 G-50 Columns i NICK Column.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
AutoSeq is a trademark of Cytiva
MicroSpin is a trademark of Cytiva
ProbeQuant is a trademark of Cytiva
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
illustra is a trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić separację za pomocą kolumny Sephadex firmy Cytiva, która jest nośnikiem do chromatografii wykluczania składającym się z dekstranu usieciowanego epichlorohydryną.
Column Packing and Preparation for Size Exclusion Chromatography
Niniejszy protokół zawiera szczegółowe informacje na temat dokładnego pakowania różnych żywic chromatograficznych w puste kolumny do chromatografii wykluczania wielkości. Dołączona jest metoda oceny wydajności kolumny.
Powiązane treści
Sephadex® from Cytiva and Darcy’s law in Size Exclusion Chromatography
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.