Kluczowe dokumenty
GE17-0210-01
CM-Sephadex® C-25
Cytiva 17-0210-01, pack of 100 g
Wybierz wielkość
1 PKG
2340,00 zł
2340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
2340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
23151817
NACRES:
NA.56
2340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
carboxymethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
Właściwości
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
opakowanie
pack of 100 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0210-01
warunki przechowywania
dry media
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-12
Zakres roboczy
2-12
pojemność
binding capacity
przydatność
none detected for bioprocess medium
Opis ogólny
CM Sephadex® A-25 to słaby kationit oparty na dobrze udokumentowanej i sprawdzonej matrycy bazowej Sephadex®.
lgG (Mr 160 000) - 1,6 mg/ml odsączonej pożywki), bydlęca COHb (Mr 69 000) - 70 mg/ml odsączonej pożywki), rybonukleaza (Mr 13 700) - 190 mg/ml odsączonej pożywki)
Zastosowanie
Wymieniacze jonowe Sephadex® są wytwarzane poprzez wprowadzenie grup funkcyjnych do usieciowanej matrycy dekstranowej. Grupy te są przyłączane do jednostek glukozy w matrycy za pomocą stabilnych wiązań eterowych.
Dostępne są różne typy wymieniaczy jonowych (DEAE, QAE i CM) oraz dwie różne porowatości (A-25/C-25 i A-50/C-50).
Cechy i korzyści
  • Słaby kationit odpowiedni do technik wsadowych.
  • Wysoka zdolność wiązania.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Przechowywać w temperaturze od 4 do 30 °C (od 4 do 8, używane nośniki 20% etanolu lub 0,01 M NaOH).
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Protokoły
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić separację za pomocą kolumny Sephadex firmy Cytiva, która jest nośnikiem do chromatografii wykluczania składającym się z dekstranu usieciowanego epichlorohydryną.
Powiązane treści
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.