Polecane produkty
ligand
-OCH2CH(OH)CH2OCH2CH(OH)CH2SO3-
Materiały
PEEK column
opis
Ion Exchanger Type (Methyl sulfonate strong cation)
opakowanie
pkg of 1 ea
Parametry
435 psi
wymiary złoża
16 mm × 100 mm
objętość złoża
20 mL
kolumna śr. wewn.
16 mm
rozmiar
Matryca
polymeric
grupa aktywna macierzy
methyl sulfonate phase
śr. rozm. cząst.
10 μm
cleaning
1-14
Zakres roboczy
2-12
metoda separacji
cation exchange
Opis ogólny
Zastosowanie
- Monodisperse 10 μm porous beads yield high resolution, dynamic capacity, reproducibility, and durability.
- Maximum resolution is achieved from the efficiency of small, perfectly spherical monodispersed particles optimally packed in columns coupled with the excellent selectivities of the Q ion exchangers.
- Compatible with ÄKTA® design, FPLC™ System, and other high-performance LC systems.
- MonoBeads are also available as Mono P® for chromatofocusing
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
This page covers the standard ÄKTAdesign configurations for simple IEX chromatography.
This page shows volatile and non-volatile buffer suggestions for anion and cation exchange chromatography.
Ta strona opisuje praktyczne problemy, które mogą prowadzić do nieidealnej separacji IEX i ich rozwiązania.
This page covers practical problems that may lead to a non-ideal IEX separation and their solutions.
Protokoły
This page covers using Monobeads for purification of proteins, peptides, or oligonucleotides.
Na tej stronie opisano wykorzystanie monokul do oczyszczania białek, peptydów lub oligonukleotydów.
This page shows how to perform column packing and preparation for ion exchange chromatography and chromatafocusing when using Tricorn or XK columns available from Cytiva.
This page clarifies sample preparation, buffer exchange and desalting, removal of lipoproteins, phenol red, and low molecular weight contaminants in Ion exchange chromatography.