Przejdź do
54807
Mono Q® 5/50 GL
10 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 5 mm
Synonim(y):
Amersham Biosciences Ion Exchange Columns
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
12 080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
12 080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
L × I.D.
5 cm × 5 mm
Quality Segment
matrix
MonoBeads
matrix active group
quaternary amine
particle size
10 μm
compatibility
mode of use ion exchange
General description
Mono columns are highly efficient, pH-stable columns designed for high performance ion exchange separations of proteins, peptides, and polynucleotides, in applications including peptide mapping and monoclonal antibody purification. The unique properties of these columns are based on MonoBeads support – a beaded hydrophilic material with the narrowest particle size distribution of any chromatographic support. This monodispersity permits high flow rates at relatively low backpressures.
Application
Mono columns are used in applications including peptide mapping and monoclonal antibody purification. Mono Q columns have been used to develop a method for high-resolution analysis and purification of oligonucleotide dithioates and to investigate separation of DNA restriction fragments.
Legal Information
Mono Q is a registered trademark of Cytiva
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
54809GEPA25001GEPA23001
description
10 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 5 mm
description
10 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 5 mm
description
Cytiva PA25001
description
Cytiva PA23001
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
matrix
MonoBeads
matrix
MonoBeads
matrix
-
matrix
-
particle size
10 μm
particle size
10 μm
particle size
-
particle size
-
L × I.D.
5 cm × 5 mm
L × I.D.
5 cm × 5 mm
L × I.D.
-
L × I.D.
-
compatibility
mode of use ion exchange
compatibility
mode of use ion exchange
compatibility
-
compatibility
-
matrix active group
quaternary amine
matrix active group
amphoteric
matrix active group
-
matrix active group
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)