GE17-0468-01
Agarose IEF
Cytiva 17-0468-01, pack of 10 g
Wybierz wielkość
1470,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1470,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
Właściwości
wetted part: no
opakowanie
pack of 10 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0468-01
warunki przechowywania
dry at room temperature
kolor
White
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Agaroza o niskiej elektroendosmozie (EEO) jest zalecana do większości zastosowań DNA/RNA. Jeśli oddzielone kwasy nukleinowe mają być użyte jako substraty dla enzymów (np. ligazy i endonukleazy restrykcyjnej), należy użyć specjalnej, wysoko oczyszczonej agarozy, takiej jak Agarose NA. Do prac przygotowawczych należy stosować agarozę o niskiej temperaturze żelowania. Agarose Prep ma zarówno niską temperaturę topnienia, jak i żelowania
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)