GE80-6483-56
2-D Quant Kit
Cytiva 80-6483-56
Synonim(y):
Zestaw Protein Quant, Zestaw do kwantyfikacji 2D
Wybierz wielkość
2410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2410,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
wetted part: no
producent / nazwa handlowa
Cytiva 80-6483-56
opakowanie
pkg of 500 assays
temp. przechowywania
2-8°C
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Powszechnie stosowane spektrofotometryczne metody ilościowego oznaczania białka opierają się na wiązaniu barwnika Coomassie lub katalizowanej przez białko redukcji jonu miedziowego (Cu2+) do jonu miedziowego (Cu+). Testy wiązania barwnika nie mogą być stosowane w obecności jakiegokolwiek odczynnika, który również wiąże barwnik. Obejmuje to amfolity nośnikowe i detergenty, takie jak PlusOne CHAPS, SDS i Triton X-100. Testy, które zależą od redukcji jonu miedziowego nie mogą być stosowane w obecności reduktorów takich jak DTT lub w obecności odczynników, które tworzą kompleksy z jonem miedziowym, takich jak tiomocznik lub EDTA.
Procedura 2-D Quant Kit działa poprzez ilościowe wytrącanie białek, pozostawiając substancje przeszkadzające. Test opiera się na specyficznym wiązaniu jonów miedzi z białkami. Wytrącone białka są ponownie zawieszane w roztworze zawierającym miedź, a niezwiązana miedź jest mierzona za pomocą kolorymetru. Absorbancja przy 480 nm jest odwrotnie proporcjonalna do stężenia białka. Test ma liniową odpowiedź na białko w zakresie od 0 do 50 μg, a zalecana objętość próbki wynosi od 1 do 50 μ.
Cechy i korzyści
- Dokładnie określa stężenie białka w obecności 2% SDS, 1% DTT, 8 M mocznika, 2 M tiomocznika, 4% CHAPS, 2% Pharmalyte i 2% buforu IPG.
- Ilościowo wytrąca białka, pozostawiając substancje zakłócające.
- Liniowa odpowiedź w zakresie od 0 do 50 μg białka, przy zalecanej objętości próbki od 1 do 50 μ.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
2-D Quant Kit from Cytiva is designed to accurately determine protein concentrations in samples for electrophoresis.
Mini Dialysis Kit from Cytiva minimizes sample handling and loss, reducing streaking on 2-D gels from contaminants.
2-D Clean-Up Kit from Cytiva is designed to prepare samples that would otherwise produce poor 2-D results.
Zasady i dobre praktyki w zakresie przygotowywania próbek do Western blot z hodowli komórkowych i próbek tkanek.