Kluczowe dokumenty
GE17-0210-02
CM-Sephadex® C-25
Cytiva 17-0210-02, pack of 500 g
Wybierz wielkość
1 PKG
10 700,00 zł
10 700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
10 700,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
47101511
NACRES:
NA.56
10 700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
ligand
carboxymethyl
opis
Ion Exchanger Type (value)
Właściwości
autoclavable In 0.1 M sodium chloride at 121°C for 30 min.
opakowanie
pack of 500 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0210-02
warunki przechowywania
dry media
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
40-120 μm (dry)
cleaning in place
2-12
Zakres roboczy
2-12
pojemność
binding capacity
przydatność
none detected for bioprocess medium
Powiązane kategorie
Opis ogólny
CM Sephadex® A-25 is a weak cation exchanger based on the well documented and well proven Sephadex® base matrix.
lgG (Mr 160 000)- 1.6 mg/ml drained medium), Bovine COHb (Mr 69 000)- 70 mg/ml drained medium), Ribonuclease (Mr 13 700)- 190 mg/ml drained medium)
Zastosowanie
Sephadex® ion exchangers are produced by introducing functional groups onto the cross-linked Dextran matrix. These groups are attached to glucose units in the matrix by stable ether linkages.
Different types of ion exchangers (DEAE, QAE and CM) and two different porosities (A-25/C-25 and A-50/C-50) are available.
Cechy i korzyści
  • Weak cation exchanger suitable batch techniques.
  • High binding capacities.
Przechowywanie i stabilność
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Store at 4 to 30 °C (4 to 8, Used Media 20% Ehtanol or 0.01 M NaOH)
Komentarz do analizy
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informacje prawne
Sephadex is a registered trademark of Cytiva
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)