GE17-0034-02
Sephadex® G-25 Coarse
Cytiva 17-0034-02, pack of 500 g
About This Item
Polecane produkty
opakowanie
pack of 500 g
producent / nazwa handlowa
Cytiva 17-0034-02
warunki przechowywania
dry media
Matryca
cross-linked dextran
wielkość cząstki
>100 μm (dry)
cleaning in place
2-13
Zakres roboczy
2-13
przydatność
suitable for bioprocess medium
Opis ogólny
811 jest medium do filtracji żelowej przygotowanym przez sieciowanie dekstranu epichlorohydryną. Różne typy Sephadex® różnią się stopniem usieciowania, a tym samym stopniem pęcznienia i zakresem frakcjonowania molekularnego. Sephadex® G-25 jest jednym z pięciu różnych typów G, od G-10 dla małych cząsteczek do G-75 dla większych cząsteczek. 811 G-25 NOT FOUND jest dostępny w 4 różnych rozmiarach cząstek (Course, Medium, Fine i Superfine).
811 G-25 jest dostępny w różnych rozmiarach opakowań zbiorczych i wygodnych opakowaniach jednostkowych.
Jako podłoże bioprocesowe, Sephadex® G-25 spełnia wymagania przemysłowe dzięki bezpieczeństwu dostaw oraz kompleksowemu wsparciu technicznemu i regulacyjnemu.
Cechy i korzyści
- Szybko odsala, usuwa zanieczyszczenia i przenosi do nowego buforu w jednym kroku.
- Doskonały odzysk i minimalne rozcieńczenie próbki
- Dostępne w gotowych kolumnach HiPrep™ Desalting i HiTrap® Desalting do szybkiego i wygodnego odsalania.
- Podłoże BioProcess obsługiwane w zastosowaniach przemysłowych i ugruntowane w zakresie odsalania i wymiany buforu w zastosowaniach przemysłowych.
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Desalting at laboratory scale is a well-proven, simple, and fast method that will rapidly remove low molecular weight contaminants at the same time as transferring the sample into the desired buffer in a single step.
Odsalanie w skali laboratoryjnej jest sprawdzoną, prostą i szybką metodą, która szybko usuwa zanieczyszczenia o niskiej masie cząsteczkowej, jednocześnie przenosząc próbkę do pożądanego buforu w jednym kroku.
This page shows how to solve practical problems that may occur when running an affinity chromatography column.
Protokoły
This page shows describes fractional precipitation for removing gross impurities from affinity chromatography samples with small volumes.
This page shows how to perform a separation with a Sephadex column from Cytiva which are Size Exclusion Chromatography media consisting of an epichlorohydrin cross-linked dextran.
Ta strona pokazuje, jak przeprowadzić separację za pomocą kolumny Sephadex firmy Cytiva, która jest nośnikiem do chromatografii wykluczania składającym się z dekstranu usieciowanego epichlorohydryną.
How to perform buffer exchange and desalting with Sephadex G-25, HiTrap Desalting columns, or ÄKTAprime plus.
Powiązane treści
Sephadex® from Cytiva and Darcy’s law in Size Exclusion Chromatography
Separation options for Size Exclusion Chromatography with Sephadex from Cytiva.