Product G25300 is just a resin powder inside the bottle.
Przejdź do
Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 662,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
662,00 zł
Nazwa produktu
Sephadex® G-25, Coarse
Quality Segment
technique(s)
LPLC: suitable
swelling
1 g swells to 4-6 mL gel
bead size
100-300 μm
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O.OC(CO)CO
InChI
1S/C6H12O6.C3H8O3/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2;4-1-3(6)2-5/h2-11H,1H2;3-6H,1-2H2/t2-,3-,4-,5-,6-;/m1./s1
InChI key
BCPVZFFJGCURNR-OCOFDJSDSA-N
General description
G25300-500G′s updated product number is GE17-0034-02
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Coarse | description BioReagent, DNA grade, Molecular Biology, Superfine | description Medium | description Fine |
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) buffer exchange: suitable | technique(s) buffer exchange: suitable | technique(s) LPLC: suitable, buffer exchange: suitable |
| bead size 100-300 μm | bead size - | bead size 50-150 μm | bead size 20-80 μm |
| Quality Level 200, 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| swelling 1 g swells to 4-6 mL gel | swelling - | swelling 1 g swells to 4-6 mL | swelling 1 g swells to 4-6 mL |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
is it a column or just a resin inside the bottle. i am confusing right now does it have a sphadex column inside the bottle. please response quickly i am in urgent.