Kluczowe dokumenty
GE10600102
Amersham Hybond® LFP Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.2 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm, pkg of 25 ea
Wybierz wielkość
25 EA
1040,00 zł
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
1040,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600102
arkusz szer. × dł.
80 mm × 90 mm
wielkość porów
0.2 μm pore size
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Niskofluorescencyjna, hydrofobowa membrana PVDF do transferu białek o wielkości porów 0,2 µm. Amersham Hybond LFP 0.2 PVDF to niskofluorescencyjna, hydrofobowa membrana o wielkości porów 0,2 µm do transferu białek. Amersham Hybond LFP jest zoptymalizowana do wykrywania fluorescencji w aplikacjach Western blotting i do użytku z systemem wykrywania Amersham ECL Plex. Membrana ta ma niską fluorescencję tła, co skutkuje wysoką czułością. Typowa zdolność wiązania białka wynosi > 200 µg/cm2. Membrana PVDF do blottingu białek, o wielkości porów 0,2 µm, zapewnia niską autofluorescencję w szerokim zakresie długości fal wzbudzenia/emisji.
Cechy i korzyści
  • Znacznie niższa fluorescencja tła niż w przypadku innych dostępnych na rynku membran PVDF, co skutkuje wyższą czułością.
  • Zdolność wiązania białek powyżej 200 µg/cm2.
  • Kompatybilność z różnymi środkami blokującymi, buforami transferowymi i barwnikami do białek całkowitych.
  • Dostępne w popularnych rozmiarach do zastosowań laboratoryjnych.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)