GE10600060
Amersham™ Hybond® LFP Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.2 μm, sheet W × L 200 mm × 200 mm, pkg of 10 ea
Wybierz wielkość
1840,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1840,00 zł
Polecane produkty
opakowanie
pkg of 10 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600060
arkusz szer. × dł.
200 mm × 200 mm
wielkość porów
0.2 μm pore size
Opis ogólny
Cechy i korzyści
- Znacznie niższa fluorescencja tła niż w przypadku innych dostępnych na rynku membran PVDF, co skutkuje wyższą czułością.
- Zdolność wiązania białek powyżej 200 µg/cm2.
- Kompatybilność z różnymi środkami blokującymi, buforami transferowymi i barwnikami do białek całkowitych.
- Dostępne w popularnych rozmiarach do zastosowań laboratoryjnych.
Przechowywanie i stabilność
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)