Kluczowe dokumenty
GE10600101
Amersham Hybond® P Western blotting membranes, PVDF
pore size 0.2 μm, sheet W × L 80 mm × 90 mm, pkg of 25 ea
Wybierz wielkość
25 EA
769,00 zł
769,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 EA
769,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105339
NACRES:
NB.22
769,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 25 ea
producent / nazwa handlowa
Cytiva 10600101
arkusz szer. × dł.
80 mm × 90 mm
wielkość porów
0.2 μm pore size
Opis ogólny
PVDF membranes have higher mechanical strength than NC membranes and, thus, are more suitable for Western blotting applications where stripping and reprobing is needed. In addition, PVDF membranes exhibit higher protein binding capacity, however, with a tendency for a higher background, compared with NC membranes.
Cechy i korzyści
  • Wysoka zdolność wiązania białka dla łatwego wykrywania sygnału.
  • Wysoka retencja białek nawet po trudnych etapach płukania.
  • Maksymalne wychwytywanie białek podczas transferu minimalizuje straty próbki.
  • Rozmiar porów 0,2 µm zapewnia większą powierzchnię, co skutkuje lepszym wiązaniem białek o niskiej masie cząsteczkowej.
  • Dostępne w popularnych rozmiarach do zastosowań laboratoryjnych.
Przechowywanie i stabilność
Produkt może zostać wysłany 90 dni przed upływem daty ważności. Aby uzyskać więcej informacji na temat daty ważności określonej partii, prosimy o kontakt z działem technicznym.
Informacje prawne
Amersham is a trademark of Cytiva
Hybond is a registered trademark of Cytiva
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
This page describes troubleshooting strategies in the detection of GST-tagged proteins.