Przejdź do
A2522
Actin from rabbit muscle
≥85% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Synonim(y):
Alpha-actin 1, G-Actin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
742,00 zł
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
Form:
lyophilized powder
Assay:
≥85% (SDS-PAGE)
Biological source:
rabbit
Mol wt:
43 kDa
742,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
43 kDa
composition
Protein, ≥80% biuret
technique(s)
immunoblotting: suitable
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
rabbit ... LOC(100342017)
General description
Actin is the abundant protein found in many cells which accounts for 10% or more of total protein. Most of the eukaryotic cells shows the presence of actin protein. Outer and inner domains are the two important domains of actin.
Application
Actin from rabbit muscle has been used:
  • to study its protective role on rabbit muscle lactate dehydrogenase from ascorbate inhibition
  • as standard in SDS gel and immunoblotting
  • in the protein pin array assays
Biochem/physiol Actions
Actin plays a key role in protein-protein interactions. It participates in cell motility, cell shape maintenance and polarity to the regulation of transcription.
Physical form
Lyophilized powder containing Tris, ATP and CaCl2
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2066MABT826ABT1487
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
-
technique(s)
immunoblotting: suitable
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:25 using human or animal tissue sections, indirect immunofluorescence: 1:40 using chicken fibroblasts, western blot: 1:100 using chicken gizzard extract
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
mol wt
43 kDa
mol wt
antigen 42 kDa
mol wt
-
mol wt
-
form
lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
form
-
form
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)