Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 390,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
390,00 zł
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
solubility
acetonitrile: water: ~1 mg/mL (60/40)
originator
AstraZeneca
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CC(C)NC(=N)NC(=N)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H16ClN5.ClH/c1-7(2)15-10(13)17-11(14)16-9-5-3-8(12)4-6-9;/h3-7H,1-2H3,(H5,13,14,15,16,17);1H
InChI key
SARMGXPVOFNNNG-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form - | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility acetonitrile: water: ~1 mg/mL (60/40) | solubility H2O: 10 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| storage condition desiccated | storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Proguanil hydrochloride
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?