Przejdź do
SML0860
Arbidol hydrochloride
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-Bromo-4-((dimethylamino)methyl)-5-hydroxy-1-methyl-2-((phenylthio)methyl)-1H-Indole-3-carboxylic acid ethyl ester monohydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
336,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1290,00 zł
1096,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25BrN2O3S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
513.88
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Storage condition:
desiccated
336,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
S(Cc2[n](c3c(c(c(c(c3)Br)O)CN(C)C)c2C(=O)OCC)C)c1ccccc1.[Cl-].O.[H+]
InChI
1S/C22H25BrN2O3S.ClH.H2O/c1-5-28-22(27)20-18(13-29-14-9-7-6-8-10-14)25(4)17-11-16(23)21(26)15(19(17)20)12-24(2)3;;/h6-11,26H,5,12-13H2,1-4H3;1H;1H2
InChI key
PLWQHPWNKPKQJT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Arbidol is a broad-spectrum antiviral that has demonstrated activity against a number of enveloped and non-enveloped viruses, and is used clinically to treat influenza. Arbidol inhibits viral entry into host cell and stimulates immune response. Arbidol inhibits fusion between the viral capsid and the cell membrane of the target cell, thus preventing viral entry.
Arbidol is an anti-influenza antiviral agent.
Arbidol hydrochloride (ARB) is a small monocular compound. It is used to prevent severe pneumonia and virus-associated cytokine dysregulation induced by influenza viruses (IFV). ARB also possesses some immunomodulatory properties, including the effects of interferon induction and macrophage activation.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1925SML2153SML0636
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
protect from light
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 15 mg/mL, clear
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)