Przejdź do
S1198
Sumatriptan succinate
≥98% (HPLC), solid, 5-HT₁ receptor agonist
Synonim(y):
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-N-methyl-1H-indole-5-methanesulfonamide succinate, GR-43175
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
508,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2030,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H21N3O2S · C4H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
413.49
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
508,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Sumatriptan succinate, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to beige
solubility
H2O: >20 mg/mL
originator
GlaxoSmithKline
SMILES string
OC(=O)CCC(O)=O.CNS(=O)(=O)Cc1ccc2[nH]cc(CCN(C)C)c2c1
InChI
1S/C14H21N3O2S.C4H6O4/c1-15-20(18,19)10-11-4-5-14-13(8-11)12(9-16-14)6-7-17(2)3;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,8-9,15-16H,6-7,10H2,1-3H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
InChI key
PORMUFZNYQJOEI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Sumatriptan succinate has the ability to constrict human cranial arteries. This 5-HT1 receptor agonist can be used to treat migraine.
Sumatriptan succinate is a 5-HT1 serotonin receptor agonist.
Features and Benefits
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y00000221642201PHR2580
description
≥98% (HPLC), solid
description
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
form
solid
form
-
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
300
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
-
solubility
-
solubility
-
originator
GlaxoSmithKline
originator
-
originator
-
originator
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sumatriptan succinate
Piktogramy
Health hazard
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Repr. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. How should Stock Solutions for item S1198, Sumatriptan succinate, be stored?
    1 answer
    1. Store stock solutions of item S1198, Sumatriptan succinate for several months at -20°C.