Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 522,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
522,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC), ≥99.0%
form
powder
optical activity
[α]20/D +80±1°, 24 hr, c = 5% in H2O
ign. residue
≤0.1% (as SO4)
loss
≤0.1% loss on drying
mp
167-170 °C (dec.), 168-170 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
As: ≤0.1 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
application(s)
microbiology
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4+,5+,6-/m0/s1
InChI key
GZCGUPFRVQAUEE-KCDKBNATSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay - |
| solubility H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: 1 M, clear, colorless | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form powder | form powder | form powder | form - |
| mp 167-170 °C (dec.), 168-170 °C (lit.) | mp 168-170 °C (lit.) | mp 168-170 °C (lit.) | mp 168-170 °C (lit.) |
| cation traces As: ≤0.1 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Ca: ≤20 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg | cation traces Mn: ≤50 ppb | cation traces Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005% | cation traces - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Galactose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?