Przejdź do
1287700
USP
Galaktoza
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
α-D-Galactose, α-D-Galactopyranose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
9010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
galactose
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O1[C@@H]([C@@H]([C@H]([C@H]([C@H]1CO)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-PHYPRBDBSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Galactose contains d-galactopyranose (C6H12O6), which is obtained either as one of the products of the metabolism of lactose, a naturally occurring sugar in dairy products, by the digestive enzyme lactase, or from arabinogalactans isolated from a plant-derived source.
Application
Wzorzec referencyjny galaktozy USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Guma guar
  • Koncentrat laktulozy
  • Roztwór laktulozy
  • Ganoderma Lucidum Owocnik w proszku
  • Ganoderma Lucidum Fruiting Body
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1206G005000048260
USP
USP
1287700
Galaktoza
Galactose European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
G0050000
Galactose
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
-
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
food and beverages
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
microbiology
API family
galactose
API family
galactose
API family
galactose
API family
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)