Przejdź do
G7134
L-(−)-Galactose
≥99% (HPLC)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-630-8
Beilstein/REAXYS Number:
1724622
MDL number:
650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
OC[C@@H]1OC(O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3+,4+,5-,6?/m0/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DHVFOXMCSA-N
Biochem/physiol Actions
L-Galactose was shown to be a key intermediate in the molecular pathway of converting D-glucose to oxalic acid in Pistia stratiotes.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G6404G0750G0625
description
≥99% (HPLC)
description
BioXtra, ≥99% (HPLC)
description
≥99% (HPLC)
description
≥98% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable, HPLC: suitable
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
300
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
water: 180 g/L at 20 °C (68 °F )
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
color
white
color
-
color
white
color
white to off-white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)