Merck
G4027
Sigma-Aldrich
D-(+)-Glyceric acid hemicalcium salt monohydrate
lyophilized powder
Synonim(y):
(R)-2,3-Dihydroxypropanoic acid hemicalcium salt, D-2,3-Dihydroxypropanoic acid hemicalcium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H5O4 · 0.5Ca · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
143.12
Beilstein:
6119062
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Postać
lyophilized powder
mp
~141 °C (dec.)
ciąg SMILES
[H]O[H].OC[C@@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@H](O)CO
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3