Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 367,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H10O8 · Ca · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
286.25
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6119063
367,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥97.0% (KT)
form
solid
optical activity
[α]20/D −13±1°, c = 5% in H2O
color
white
mp
134 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.OC[C@H](O)C(=O)O[Ca]OC(=O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/2C3H6O4.Ca.2H2O/c2*4-1-2(5)3(6)7;;;/h2*2,4-5H,1H2,(H,6,7);;2*1H2/q;;+2;;/p-2/t2*2-;;;/m00.../s1
InChI key
OKEVQKKVYQHNFW-PXYKVGKMSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥97.0% (KT) | description 99% | description ≥95.0% (TLC) | description ~90% |
| assay ≥97.0% (KT) | assay 99% | assay ≥95.0% (TLC) | assay ~90% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form solid | form powder or crystals | form powder or crystals | form - |
| color white | color - | color white | color - |
| mp 134 °C (dec.) (lit.) | mp 134 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
| optical activity [α]20/D −13±1°, c = 5% in H2O | optical activity [α]20/D +13°, c = 5 in H2O | optical activity [α]/D -18.5±3.0°, c = 1 in H2O | optical activity - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?