Merck
G1536
Sigma-Aldrich
Gallacetophenone
Synonim(y):
2′,3′,4′-Trihydroxyacetophenone
About This Item
Wzór liniowy:
(HO)3C6H2COCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.15
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
mp
169-172 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=O)c1ccc(O)c(O)c1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-4(9)5-2-3-6(10)8(12)7(5)11/h2-3,10-12H,1H3
Klucz InChI
XIROXSOOOAZHLL-UHFFFAOYSA-N
zastąpiony przez
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)