Informacje o tej pozycji
biological source
Dioscorea spp.
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O[C@@H]9O[C@H]([C@@H]([C@H]([C@H]9O)O)O)C)CO)O[C@H]3CC[C@@]4([C@@H]5[C@H]([C@H]6[C@@]([C@@H]7[C@@H](O[C@]([C@H]7C)(O)CC[C@H](CO[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)C)C6)
InChI
1S/C51H84O22/c1-20(19-65-45-39(60)38(59)35(56)30(17-52)69-45)9-14-51(64)21(2)32-29(73-51)16-28-26-8-7-24-15-25(10-12-49(24,5)27(26)11-13-50(28,32)6)68-48-44(72-47-41(62)37(58)34(55)23(4)67-47)42(63)43(31(18-53)70-48)71-46-40(61)36(57)33(54)22(3)66-46/h7,20-23,25-48,52-64H,8-19H2,1-6H3/t20-,21+,22+,23+,25+,26-,27+,28+,29+,30-,31-,32+,33+,34+,35-,36-,37-,38+,39-,40-,41-,42+,43-,44-,45-,46+,47+,48-,49+,50+,51-/m1/s1
InChI key
LVTJOONKWUXEFR-UEZXSUPNSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Protodioscin
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?