Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1980,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1980,00 zł
biological source
synthetic
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
form
powder
mol wt
average mol wt 150,000
extent of labeling
0.003-0.025 mol FITC per mol glucose
color
faint yellow to orange
solubility
H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange
storage temp.
2-8°C
General description
Application
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic | biological source bacterial (Leuconostoc mesenteroides) | biological source synthetic (organic) | biological source sugar beets root |
| solubility H2O: 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow-orange | solubility water: 25 mg/mL, clear, yellow | solubility H2O: soluble 25 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to deep orange | solubility water: 25 mg/mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| color faint yellow to orange | color yellow to orange | color yellow to orange | color yellow to dark yellow |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fluorescein isothiocyanate–dextran
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?