Key Documents
F5146
Fast Red RC
tablet, 10 mg substrate per tablet
About This Item
Polecane produkty
Postać
tablet
rozpuszczalność
deionized water: 1 tablet/10 mL, clear, pale yellow
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].Cl[Zn]Cl.COc1ccc(Cl)cc1[N+]#N.COc2ccc(Cl)cc2[N+]#N
InChI
1S/2C7H6ClN2O.4ClH.Zn/c2*1-11-7-3-2-5(8)4-6(7)10-9;;;;;/h2*2-4H,1H3;4*1H;/q2*+1;;;;;+2/p-4
Klucz InChI
YHUGASVQWCSKGW-UHFFFAOYSA-J
Specyficzność
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3