Key Documents
F3883
Flurazepam dihydrochloride
Synonim(y):
7-Chloro-1-(diethylamino)ethyl-5-(2-fluorophenyl)-3H-1,4-benzodiazepin-2(1H)-one dihydrochloride
About This Item
Polecane produkty
kontrola substancji
USDEA Schedule IV; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
rozpuszczalność
2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 6 mg/mL
H2O: soluble
format
neat
ciąg SMILES
Cl[H].Cl[H].CCN(CC)CCN1C(=O)CN=C(c2ccccc2F)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C21H23ClFN3O.2ClH/c1-3-25(4-2)11-12-26-19-10-9-15(22)13-17(19)21(24-14-20(26)27)16-7-5-6-8-18(16)23;;/h5-10,13H,3-4,11-12,14H2,1-2H3;2*1H
Klucz InChI
ZIIJJOPLRSCQNX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3