Przejdź do
1.00416
Agar R2A
suitable for microbiology, GranuCult®
Synonim(y):
Agar Reasonera 2A
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
956,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9740,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.74
UNSPSC Code:
41106213
Manufacturer/tradename:
GranuCult®
Agency:
(US-EPA), EP
Form:
granular
Suitability:
heterotrophic bacteria
Application(s):
microbiology, pharmaceutical
956,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
agency
(US-EPA), EP
sterility
non-sterile
form
granular
packaging
pkg of 5 kg, pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult®
storage condition
(Tightly closed. Dry.)
technique(s)
microbiological culture: suitable
solubility
18.2 g/L
application(s)
microbiology, pharmaceutical
storage temp.
15-25°C
suitability
heterotrophic bacteria
General description
Agar R2A to podłoże hodowlane o niskiej zawartości składników odżywczych, które w połączeniu z niską temperaturą inkubacji i wydłużonym czasem inkubacji jest odpowiednie do odzyskiwania bakterii stresowych i tolerujących chlor z wody pitnej. W Farmakopei Europejskiej (EP) 10.0, agar R2A jest opisany do mikrobiologicznego monitorowania całkowitej liczby drobnoustrojów w wodzie oczyszczonej luzem i do wstrzykiwania wody luzem
Application
R2A Agar jest pożywką do oznaczania całkowitej liczby bakterii heterotroficznych w wodzie pitnej.
Features and Benefits
Wydłużony okres trwałości do pięciu lat
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
W zależności od potrzeb oferujemy dwa rodzaje pożywek: najwyższej jakości granulowane pożywki GranuCult® oraz ekonomiczne sproszkowane pożywki NutriSelect®. Oznaczenia basic, plus lub prime są dodawane w celu wskazania poziomu kontroli jakości, od podstawowej kontroli jakości do standardowej QC plus do prime dla pełnej zgodności z przepisami.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
172091.463131.46049
manufacturer/tradename
GranuCult®
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Heimplate
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
direct inoculation: suitable, sterile filtration: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
form
granular
form
powder
form
liquid (ready-to-use)
form
plate
agency
(US-EPA)
agency
-
agency
APHA, EP, JP
agency
-
suitability
heterotrophic bacteria
suitability
heterotrophic bacteria, nonselective for Bacillus spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Pseudomonas spp., nonselective for Salmonella spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for coliforms
suitability
nonselective for
suitability
heterotrophic bacteria
application(s)
microbiology, pharmaceutical
application(s)
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
cosmetics
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
microbiology
pharmaceutical
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Agar R2A
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c