Merck
EPI010
Sigma-Aldrich
Sirtuin 2 (SIRT2) Inhibitor Screening Assay Kit
100 assays in 96 well plates
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.41
zastosowanie
100 assays in 96 well plates
warunki przechowywania
protect from light
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... SIRT2(22933)
mouse ... SIRT2(64383)
Opis ogólny
Sirtuina 2 (SIRT2) jest białkiem cytoplazmatycznym należącym do rodziny sirtuin. Rodzina sirtuin zawiera domenę rdzeniową sirtuiny i jest pogrupowana w cztery klasy, przy czym SIRT2 jest członkiem klasy I. SIRT2 kolokalizuje się z mikrotubulami. Gen kodujący to białko jest zlokalizowany na ludzkim chromosomie 19q13.2.
Dzięki zestawowi do badań przesiewowych inhibitorów sirtuiny firmy Sigma, sirtuina deacetyluje substrat, a następnie deweloper rozszczepia deacetylowany substrat, uwalniając grupę fluorescencyjną, którą można wykryć przy Ex/Em = 395/541 nm. W obecności inhibitora SIRT, deacetylacja będzie utrudniona, zapobiegając rozszczepieniu substratu i uwolnieniu grupy fluorescencyjnej. Zestaw zapewnia szybki, prosty, czuły i niezawodny test, który jest odpowiedni zarówno do nisko-, jak i wysokoprzepustowych badań przesiewowych inhibitorów SIRT2. Pozytywny inhibitor kontrolny, nikotynamid, jest dołączony do porównania ze skutecznością testowanych inhibitorów.
Zastosowanie
Zestaw do badań przesiewowych inhibitorów sirtuiny 2 (SIRT2) został wykorzystany do testu deacetylazy peptydu acetylowego.
Działania biochem./fizjol.
Sirtuina 2 (SIRT2) utrzymuje integralność genomu. Zahamowanie SIRT2 może prowadzić do neuroprotekcji w komórkowych i bezkręgowych modelach choroby Huntingtona. Choroba Huntingtona charakteryzuje się zwiększoną syntezą steroli w komórkach neuronalnych, a proces ten jest odwracany przez inhibicję SIRT2. SIRT2 może deacetylować liz40 α-tubuliny zarówno in vitro, jak i in vivo. Zablokowanie SIRT2 przez małe interferujące RNA (siRNA) prowadzi do hiperacetylacji tubuliny.
Cechy i korzyści
  • Prosty, czuły i niezawodny test
  • Reaktywność gatunkowa: ssaki
  • Wykorzystuje metody fluorometryczne
  • Odpowiedni do pojedynczych testów lub testów o wysokiej wydajności
  • Wygodny format 96-dołkowej mikropłytki
  • Badanie przesiewowe i charakterystyka inhibitorów Sirtuiny
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Proteomics-based identification of differentially expressed genes in human gliomas: down-regulation of SIRT2 gene
Masaharu Hiratsuka
Biochemical and Biophysical Research Communications (2003)
The human Sir2 ortholog, SIRT2, is an NAD+-dependent tubulin deacetylase.
North BJ
Molecular and Cellular Biochemistry, 11(2) (2003)
Damir Janigro
The Cell Cycle in the Central Nervous System (2008)
Brian P Weiser et al.
The Journal of biological chemistry, 290(13), 8559-8568 (2015-02-11)
meta-Azi-propofol (AziPm) is a photoactive analog of the general anesthetic propofol. We photolabeled a myelin-enriched fraction from rat brain with [(3)H]AziPm and identified the sirtuin deacetylase SIRT2 as a target of the anesthetic. AziPm photolabeled three SIRT2 residues (Tyr(139), Phe(190)
SIRT2 inhibition achieves neuroprotection by decreasing sterol biosynthesis
Ruth Luthi-Carter
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2010)