Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 435,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1500,00 zł 1275,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.47
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
435,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(NC(=O)c1ccccc1\N=C\c2c(O)ccc3ccccc23)c4ccccc4
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-18(19-9-3-2-4-10-19)28-26(30)22-13-7-8-14-24(22)27-17-23-21-12-6-5-11-20(21)15-16-25(23)29/h2-18,29H,1H3,(H,28,30)/b27-17+
InChI key
UXJFDYIHRJGPFS-WPWMEQJKSA-N
Gene Information
human ... SIRT1(23411), SIRT2(22933)
Application
HUVEC were treated with sirtinol to study the effect on induction of transcription factor Krüppel-like factor 2.4 Sirtinol was used to treat human embryonic kidney cells to study the effect on the expression on Werner syndrome protein.5
Biochem/physiol Actions
Sirtinol inhibits yeast Sir2p transcriptional silencing activity in vivo, yeast Sir2p and human SIRT2 deacetylase activity in vitro. It inhibits the physiological regulators of platelet aggregation such as thrombin and collagen, attenuates intracellular Ca2+ release and formation thromboxane B2. It may increase levels of cAMP by inhibition of cAMP phosphodiesterase and inhibit the aggregation of platelets.2 Sirtinol reduces inflammatory responses of human dermal microvascular endothelial cells to TNF-α and IL-1β.3
Sirtinol inhibits yeast Sir2p transcriptional silencing activity in vivo, yeast Sir2p, and human SIRT2 deacetylase activity in vitro.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Gene Regulation research. Click here to discover more featured Gene Regulation products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form liquid | form powder |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble | solubility DMSO: 1 mg/mL | solubility - | solubility DMSO: >10 mg/mL |
| Gene Information human ... SIRT1(23411), SIRT2(22933) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sirtinol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?