The dye holds a net charge of -2 after conjugation and is somewhat sensitive to pH. Specifically, the fluorescence weakens below pH 4.5.
SCJ4600023
CF™ 568 amine
suitable for fluorescence
Wybierz wielkość
1160,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1160,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
~756 g/mol
ε (współczynnik ekstynkcji)
100000 at 562 nm
stosunek absorbancji
A280/562 nm (0.08)
fluorescencja
λex 488,532 or 561 nm (Flow cytometry laser line)
λex 562 nm; λem 583 nm
λex 568 nm (Microscopy laser line)
przydatność
suitable for fluorescence
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Cechy i korzyści
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
-
Is there a data available regarding its stability at different pH conditions?