Kluczowe dokumenty
EP6001061210
Eppendorf® Upright Freezer Rack
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes, (4 x 6) configuration, stainless steel, side access
About This Item
Kod UNSPSC:
41122806
NACRES:
NB.12
Materiały
stainless steel
Właściwości
(4 x 6) configuration
Holds 24 x 53 mm/2 in boxes
max. box number per rack: 10 (5 x 2)
max. box size [mm]: 136 x 136
side access
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 6001061210 (Global)
metody
cryopreservation: suitable
śr. × szer. × wys.
290 mm (11.4 in.) × 142 mm (5.6 in.) × 279 mm (11 in.)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
dla zamrażarki ULT: Innova U101 (maks. 60 pudełek) dla zamrażarki ULT: Innova U101 (maks. 6 stojaków)
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)