Kluczowe dokumenty
EP0030140524
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 8 × 8, pack of 3 ×, Holds 64 x 1-2 mL tubes
Wybierz wielkość
3 EA
138,00 zł
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
3 EA
138,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.12
138,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 64 x 1-2 mL tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030140524 (Global)
opakowanie
pack of 3 ×
Wysokość
53 mm
rozmiar
8 × 8
Opis ogólny
Kompleksowa koncepcja modułowa umożliwia wybór optymalnych kombinacji pojemników do zamrażania dla indywidualnych potrzeb przechowywania. Wymiary zewnętrzne (133 mm) tych pojemników do zamrażania są kompatybilne z popularnymi systemami regałów do zamrażania, a różne warianty siatki wewnętrznej zapewniają optymalne dopasowanie do wszystkich typowych formatów probówek: probówek kriogenicznych, probówek do mikrowirówek, probówek stożkowych o pojemności 15, 25 i 50 ml oraz innych naczyń laboratoryjnych. Ta oszczędność miejsca w połączeniu z korzyściami wynikającymi z wymienionych cech produktu pomaga zoptymalizować długoterminowe przechowywanie i archiwizację próbek.
Storage Box 8 x 8, na 64 probówki, 3 sztuki, wysokość 52,8 mm, 2 cale, polipropylen, do zamrażania do -86 °C, autoklawowalny, z pokrywką i kodem alfanumerycznym
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)