Kluczowe dokumenty
BR150015
BRAND® watch glass
soda-lime glass, diam. 50 mm , ground edges stress-reduced
Synonim(y):
Dishes, Watch glasses
Wybierz wielkość
10 EA
118,00 zł
118,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 EA
118,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121801
NACRES:
NB.43
118,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
soda-lime glass
producent / nazwa handlowa
BRAND 150015
Średnica
50 mm , ground edges stress-reduced
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Szkiełko do zegarka BRAND® jest wykonane ze szkła sodowo-wapniowego i spełnia normy DIN 12341. Posiada szlifowane krawędzie zapewniające bezpieczną obsługę i wyrafinowane wykończenie. To szkło zegarkowe jest odporne na naprężenia, aby zminimalizować ryzyko pęknięcia, zwiększając bezpieczeństwo podczas pracy w laboratorium. Idealne do przykrywania zlewek lub naczyń do odparowywania, stanowi skuteczne rozwiązanie zapobiegające zanieczyszczeniu i parowaniu próbek. Wytrzymała konstrukcja sprawia, że jest to niezawodne narzędzie w różnych zastosowaniach laboratoryjnych, zapewniające optymalną wydajność podczas eksperymentów.
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)