Kluczowe dokumenty
EP0030140567
Storage Box for Eppendorf® Tubes
size 9 × 9, Holds 81 x 4-5 mL tubes
Wybierz wielkość
2 EA
99,00 zł
99,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
99,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41123300
NACRES:
NB.12
99,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
polypropylene
Właściwości
Holds 81 x 4-5 mL tubes
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 0030140567 (Global)
Wysokość
102 mm
rozmiar
9 × 9
Opis ogólny
Kompleksowa koncepcja modułowa umożliwia wybór optymalnych kombinacji pojemników do zamrażania dla indywidualnych potrzeb przechowywania. Wymiary zewnętrzne (133 mm) tych pojemników do zamrażania są kompatybilne z popularnymi systemami regałów do zamrażania, a różne warianty siatki wewnętrznej zapewniają optymalne dopasowanie do wszystkich typowych formatów probówek: probówek kriogenicznych, probówek do mikrowirówek, probówek stożkowych o pojemności 15, 25 i 50 ml oraz innych naczyń laboratoryjnych. Ta oszczędność miejsca w połączeniu z korzyściami wynikającymi z wymienionych cech produktu pomaga zoptymalizować długoterminowe przechowywanie i archiwizację próbek.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)