Merck
BR4720120
BRAND® seripettor® bottle-top dispensers
volume 0.2-2 mL
Synonim(y):
Bottle-top Dispenser, Dispenser, seripettor®
Wybierz wielkość
1 EA
673,92 zł
673,92 zł
Cena katalogowa720,00 złZaoszczędź 6%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
673,92 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121516
NACRES:
NB.43
673,92 zł
Cena katalogowa720,00 złZaoszczędź 6%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
incremental 0.04 mL
producent / nazwa handlowa
BRAND 4720120
zakres pomiaru
accuracy: 1.2%
pojemność
0.2-2 mL
dopasowywanie
(GL 45/32)
(GL 45/38)
(GL 45/S 40)
Opis ogólny
The seripettors are innovative bottle-top dispensers from BRAND with a special design. A lifting spring provides automatic filling. When the piston seal is worn out, the entire dispensing unit can be exchanges by the user rapidly and problem-free, without tools - Eliminating expensive repairs.
  • Low-cost replaceable dispensing cartridge with wiping seal - one spare dispensing cartridge included
  • Semi-automatic dispensing - The spring loaded piston refills the cylinder after dispensing
  • Volume setting - Scalloped track allows for quick and exact setting of desired volume
  • Disassembles without tools - All parts can be replaced quickly without tools
  • The innovate design makes cleaning and maintenance easy
  • Supplied with discharge tube, filling tube, spare dispensing cartridge and adapters, PP (GL 45/32 and GL 45/540)
Cechy i korzyści
  • Prosta i bezwysiłkowa obsługa
  • Wymienny wkład dozujący i części zużywające się
  • Idealny do dozowania seryjnego
Informacje prawne
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
seripettor is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)