Kluczowe dokumenty
EP5920703005
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 x 500 mL Nalgene® bottle, pack of 2
Wybierz wielkość
2 EA
1380,00 zł
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
1380,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
1380,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
capacity 1 x 500 mL Nalgene® bottle
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920703005 (Global)
Parametry
3,382 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
180 mm
kompatybilność
for use with 1,000 mL round bucket
Opis ogólny
Adaptery pasujące do probówek i butelek o różnych rozmiarach do użytku z rotorem Eppendorf S-4x1000.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)