Kluczowe dokumenty
DWK213631106
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 100 mm × 50 mm × 120 mm
Synonim(y):
213631106
Wybierz wielkość
1 EACH
325,00 zł
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
325,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
325,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
DURAN® 213631106
bottle W × L × H
100 mm × 50 mm × 120 mm
Zastosowanie
storage
Cechy i korzyści
The precise grinding of the glass plate and base vessel enables a very tight seal
Informacje prawne
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)