Kluczowe dokumenty
EP5920700006
Adapter for Eppendorf® S-4x1000 Rotor
capacity, 1 Liter Nalgene, pack of 2
Wybierz wielkość
2 EA
1400,00 zł
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
2 EA
1400,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
1400,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Właściwości
capacity 1 Liter Nalgene
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5920700006 (Global)
Parametry
3,336 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
185 mm
Średnica
98 mm
kompatybilność
for use with 1,000 mL round bucket
Opis ogólny
Adaptery pasujące do probówek i butelek o różnych rozmiarach do użytku z rotorem Eppendorf S-4x1000.
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)