Merck
EP5825741005
Adapter for Eppendorf® S-4-104
capacity, 250 mL flat, 175–250 mL, pack of 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41103911
NACRES:
NB.82
Materiały
flat bottom
Właściwości
capacity 250 mL flat, 175–250 mL
for use with aerosol-tight lid
opakowanie
pack of 2
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5825741005 (Global)
Parametry
3,112 × g max. RCF
metody
centrifugation: suitable
Wysokość
145 mm
Średnica
62 mm
kompatybilność
for use with 750 mL round bucket
Cechy i korzyści
  • Compatible for 1 bottle 250 mL flat, 175–225/ 250 mL conical, for Rotor S-4-104, Rotor S-4x1000 round buckets, and Rotor S-4x750
  • Flat bottom shape adapter
  • Autoclavable at 121 °C for 20 min
Informacje prawne
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG