Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
BRAND
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Single-bulb rubber bellows with valve and tubing.
Other Notes
BR23400 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description capacity 2 L, amber borosilicate glass 3.3 | description size 50 mL, amber | description amber glass |
| manufacturer/tradename BRAND | manufacturer/tradename BRAND 23320 | manufacturer/tradename BRAND 23724 | manufacturer/tradename BRAND 11505 |
| color orange | color - | color - | color - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?