EP5895180000
Rotor for Eppendorf® 5910 R Centrifuge
S-4x400, incl. 4 x 400 mL round buckets
Wybierz wielkość
13 290,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
13 290,00 zł
Polecane produkty
Właściwości
to hold 0.2 mL to 400 mL tubes and bottles
S-4x400, incl. 4 x 400 mL round buckets
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Eppendorf® 5895180000
Parametry
51,000 max. RCF (5,263 xg)
metody
centrifugation: suitable
kompatybilność
for use with centrifuge models 5910R
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)